Få mere at vide
Methyl o-toluate, 99%
Beskrivelse
Det er blevet brugt til fremstilling af 2-(azidomethyl)benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er blevet brugt til fremstilling af 2-(azidomethyl)benzoesyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl o-toluate |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 207°C to 208°C |
| Flammepunkt | 82°C (179°F) |
| Brydningsindeks | 1.519 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2041846 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl o-toluate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl o-toluate