Få mere at vide
Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluorethyl)phosphonoacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10160812 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10160812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370610050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 88738-78-7 | C7H9F6O5P | 318,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
CAS 88738-78-7
Farve Brun-orange til orange
Tæthed 1.5040g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H9F6O5P
Lineær formel CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Brydningsindeks 1,3700 til 1,3740
MDL nummer MFCD00009901
Mængde 5 g
Fieser 12,320; 13,186
Specifik vægtfylde 1.504
Synonym methyl 2-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl methoxycarbonylmethyl phosphonate, methyl bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetic acid methyl ester, methyl bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, methyl p,p-bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, acetic acid, bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphinyl-, methyl ester, acmc-209qx4
InChI nøgle PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
IUPAC navn methyl-2-[bis(2,2,2-trifluorethoxy)phosphoryl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 318.11
PubChem CID 184894
Formel vægt 318.11
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.