Få mere at vide
Methyl nonanoate, 95%
Artikelnummer. 10075103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10075103 5 g Glasflaske 5g
10340574 25 g Glasflaske 25g
10117003 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10075103 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 385560050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1731-84-6 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1731-84-6
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009569
InChI nøgle IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pelargonate, pelargonic acid methyl ester, methyl nonylate, nonanoic acid, methyl ester, methyl n-nonanoate, nonanoic acid methyl ester, unii-7xkd6qoh68, fema no. 2724, methyl ester nonanoic acid, 7xkd6qoh68
PubChem CID 15606
ChEBI CHEBI:44499
IUPAC navn methylnonanoat
SMIL CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl nonanoate
Smeltepunkt -30°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8740g/mL
Kogepunkt 213°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7C(O)OCH3
Brydningsindeks 1.4210 to 1.423
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.874
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 172.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.