Få mere at vide
Methyl Nonadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonadecanoic acid methyl ester |
| CAS | 1731-94-8 |
| Molekylær formel | C20 H40 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methyl nonadecanoate, Methyl nonadecylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl nonadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.53 |
| Formel vægt | 312.3028 |