Få mere at vide
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl non-2-ynoate |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95%+ |
| Lineær formel | CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 168.23 |
| Procent renhed | 95% |