Få mere at vide
Methyl nitroacetate, 97+%
Artikelnummer. 11379555
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379555 2 g 2g
11389555 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18950.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2483-57-0 | C3H5NO4 | 119.076 g/mol
Methylnitroacetat bruges til syntese af aromatiske og heteroaromatiske lineære (E)-alfa-nitro-arylpentenoater. Det bruges også til at fremstille phenyliodoniumylid. Yderligere anvendes det i den stærkt enantioselektive og diastereoselektive kobber(I)-katalyseret cyclopropanering af alkener. Ud over dette anvendes det til fremstilling af methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoat gennem reaktion med 4-nitrobenzylidenanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylnitroacetat anvendes til syntese af aromatiske og heteroaromatiske lineære (E)-alfa-nitro-arylpentenoater. Det bruges også til at fremstille phenyliodoniumylid. Yderligere anvendes det i den stærkt enantioselektive og diastereoselektive kobber(I)-katalyseret cyclopropanering af alkener. Ud over dette anvendes det til fremstilling af methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoat gennem reaktion med 4-nitrobenzylidenanilin.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2483-57-0
Molekylær formel C3H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 119.076
MDL nummer MFCD00075480
InChI nøgle ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
PubChem CID 17206
IUPAC navn methyl-2-nitroacetat
SMIL COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nitroacetate
Tæthed 1.294
Kogepunkt 195°C to 198°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel O2NCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.426
Mængde 2 g
Beilstein 1758670
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
Formel vægt 119.08
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl nitroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl nitroacetate