Få mere at vide
Methylnikotinat, TRC
Artikelnummer. 30010069
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30010069 10 g
1 options
Artikelnummer. 30010069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32324010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Molekylær formel C7 H7 N O2
Mængde 10 g
Synonym Methyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester (9CI, ACI), Nicotinic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 3-(Carbomethoxy)pyridine, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, m-(Methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3-pyridinecarboxylate, Nicometh, NSC 13126, NSC 403799
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Methylpyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477