Få mere at vide
Methyl Nicotinate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810581
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15810581 500 g
15800581 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810581 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187130500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-60-7
Tekniske data
Smeltepunkt 39°C
Kogepunkt 209°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006388
Mængde 500 g
Synonym Methyl nicotinate, Methyl nicotinate
Molekylvægt (g/mol) 137.14