Få mere at vide
Methylnikotinat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050672
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30050672 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30050672 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0549.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylnikotinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Analyt- eller komponentnavne Methyl nicotinate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl Nicotinate
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Methylpyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 137,0477 g/mol