Få mere at vide
Methylnikotinat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl nicotinate |
| CAS | 93-60-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl nicotinate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl Nicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COC(=O)c1cccnc1 |
| Vis mere |