Få mere at vide
Methylnikotinat, 99%
Artikelnummer. 11466766
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466766 500 g 500g
11456766 100 g 100g
11428800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23908.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    923.10 DKK
    752.65 DKK / 500g
    Spare 170.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Anvendes som en gnidningsgivende, topisk vasodilator, der bruges til at teste effektiviteten af hudbeskyttelsesmidler (dvs. produkter designet til at give barrierer for kemiske krigsførende midler) og bruges som smagsstof. Det er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille biarylcarboxamidhæmmere af phosphodiesterase IV og tumornekrosefaktor-α i behandling af reumatoid arthritis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som en gnidningsgivende, topisk vasodilator, der bruges til at teste effektiviteten af hudbeskyttelsesforbindelser (dvs. produkter designet til at give barrierer for kemiske krigsførende midler) og anvendes som et smagsstof. Det er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille biarylcarboxamidhæmmere af phosphodiesterase IV og tumornekrosefaktor-α i behandling af reumatoid arthritis.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 48 g/L. Opløselig i alkohol, chloroform og ethylacetat. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-60-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00006388
InChI nøgle YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
IUPAC navn methylpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nicotinate
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 208 °C til 210 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lugt Let sødt
Mængde 500 g
Beilstein 113951
Merck Index 14,6100
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 48g/L. Opløselig i alkohol, kloroform og ethylacetat. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtig).
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl nicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl nicotinate