Få mere at vide
Methyl nicotinate, 99%
Artikelnummer. 10764071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764071 100 g Plastflaske 100g
10356480 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127211000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-60-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006388
InChI nøgle YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
IUPAC navn methylpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nicotinate
Navn note 99%
Smeltepunkt 38.0°C to 43.0°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 209.0°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 22, 39
Merck Index 15, 6173
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl nicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.