Få mere at vide
Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 345909-99-1 |
| Molekylær formel | C7 D4 H3 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid','methyl ester (9CI), 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid-d4 methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-2,4,5,6-d4, Methyl nicotinate-d4, Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4, Methyl Nicotinate-2,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | methyl 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.161 |
| Formel vægt | 141.073 |