Få mere at vide
Methylneronat, 99%, analytisk standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590634 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15590634 500 mg 500mg
15580634 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15590634 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 460375000
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2733-88-2
Molekylær formel C25H48O2
Molekylvægt (g/mol) 380.65
InChI nøgle AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Synonym nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
PubChem CID 5364841
IUPAC navn methyl (Z)-tetracos-15-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl nervonate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Mængde 500 mg
Formel vægt 380.65
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.