Få mere at vide
Methylneronat, 99%, analytisk standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15580634 100 mg 100mg
15590634 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2733-88-2
Molekylær formel C25H48O2
Molekylvægt (g/mol) 380.65
InChI nøgle AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Synonym nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
PubChem CID 5364841
IUPAC navn methyl (Z)-tetracos-15-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nervonate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Mængde 100 mg
Formel vægt 380.65
Procent renhed 99%