Få mere at vide
Alfa Aesar™ Methyl N-trimethylsilylcarbamate, 96%
Artikelnummer. 15469059
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469059 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15469059 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L17352.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 66°C to 67°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale Methyl N-trimethylsilylcarbamate
CAS 18147-09-6
Mængde 5 g
Molekylær formel C5H13NO2Si
Lineær formel (CH3)3SiNHCO2CH3
MDL nummer MFCD00236515
Beilstein 2350760
Synonym methyl trimethylsilyl carbamate, acmc-20akf5, methyl trimethylsilylcarbamate, trimethylsilyl methyl carbamate, methyl n-trimethylsilyl carbamate, trimethylsilyl carbamic acid methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-, methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-,methyl ester 7ci,8ci,9ci
InChI nøgle JUKSJRIXGQOQTH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC navn methyl N-trimethylsilylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 147.25
PubChem CID 328380
Formel vægt 147.25
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.4267
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.963