Få mere at vide
Methyl N-methylanthranilat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419706
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419706 250 g 250g
11409706 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20233.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-91-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Methyl N-methylanthranilat er en duftingrediens, der bruges i dekorative kosmetik, fine dufte, shampoo, toiletsæber og andre toiletartikler samt i ikke-kosmetiske produkter såsom husholdningsrengøringsmidler og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl N-methylanthranilate er en duftingrediens, der bruges i dekorative kosmetik, fine dufte, shampoo, toiletsæber og andre toiletartikler samt i ikke
-kosmetiske produkter såsom husholdningsrengøringsmidler og rengøringsmidler.
Opløselighed Blandbar i alle forhold med ethanol 96%, DMSO
og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-91-6
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00017183
InChI nøgle GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
PubChem CID 6826
IUPAC navn methyl-2-(methylamino)benzoat
SMIL CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl N-methylanthranilate
Smeltepunkt 17°C to 19°C
Kogepunkt 256°C to 258°C
Flammepunkt 133°C (271°F)
Mængde 250 g
Beilstein 607217
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%