missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl N-Methoxy-2-methylphenylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-Methoxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151827-82-6 |
| Molekylær formel | C10H13NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl N-Methoxy-N-2-methylphenylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)11(14-3)10(12)13-2/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CON(C(=O)OC)c1ccccc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?