missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151830-35-2 |
| Molekylær formel | C9H11NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7-5-3-4-6-8(7)10(12)9(11)13-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)N(O)c1ccccc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vægt | 181.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?