missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate, TRC

Artikelnummer. 30472027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472027 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258715500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate
CAS 151830-35-2
Molekylær formel C9H11NO3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-7-5-3-4-6-8(7)10(12)9(11)13-2/h3-6,12H,1-2H3
SMIL COC(=O)N(O)c1ccccc1C
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.