Få mere at vide
Methyl N-Acetyltyrosinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-Acetyltyrosinate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)13-11(12(16)17-2)7-9-3-5-10(15)6-4-9/h3-6,11,15H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 237.1 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |