Få mere at vide
Methyl N-Acetyl-2-deoxy-Alpha-D-galactosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Methyl-N-acetyl-2-deoxy-a-D-galactosamine |
| CAS | 6082-22-0 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.23 |
| Formel vægt | 235.1056 |