Få mere at vide
Methyl-N-(5-[propan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30012491
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012491 50 mg
30012397 100 mg
30007723 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32131050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108579-67-5
Molekylær formel C12H15N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 265.33
Synonym Albendazole EP Impurity L;
IUPAC navn methyl N-(5-propan-2-ylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Formel vægt 265.0885