Få mere at vide
Methyl-N-(5-[butylsulfanyl]-1-H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 70484-51-4 |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl-N-(5-[butylsulfanyl]-1-H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid, [5-(butylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl N-[5-(Butylthiol)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-3-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17) |
| SMIL | CCCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| IUPAC navn | methyl N-(5-butylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.358 |
| Formel vægt | 279.104 |