Få mere at vide
Methyl-N-(4,6-diclor-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30005652
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30005652 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30005652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30123525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Molekylær formel C9H7Cl2N3O2
Mængde 25 mg
Synonym Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
SMIL COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
IUPAC navn methyl N-(4,6-diclor-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 260.08
Formel vægt 258.9915