missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate |
| CAS | 2150-88-1 |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl N-(3-Chlororphenyl)-Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COC(=O)Nc1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | methyl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.608 |
| Formel vægt | 185.024 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?