missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate, TRC

Artikelnummer. 30478809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478809 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM295501100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate
CAS 2150-88-1
Molekylær formel C8 H8 Cl N O2
Mængde 100 mg
Synonym Methyl N-(3-Chlororphenyl)-Carbamate
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
IUPAC navn methyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 185.608
Formel vægt 185.024
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.