missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| CAS | 930280-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18H28N2O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | COC(=O)NC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)N[C@@H](C)c1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.43 |
| Mængde | 25 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?