Få mere at vide
Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate |
| CAS | 10116-07-1 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O3/c1-10-12(15(2)14(19)20-4)13(18)17(16(10)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)N(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.303 |
| Formel vægt | 275.127 |