Få mere at vide
Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyraclostrobin-desmethoxy |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23) |
| Formel vægt | 357.088 |
| Procent renhed | >95% |