Få mere at vide
Methylmyristat, TRC
Artikelnummer. 30011071
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011071 10 g
17959844 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22760010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-10-7
Molekylær formel C15 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 242.4
Synonym Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
IUPAC navn Methyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl myristate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Formel vægt 242.2246