Få mere at vide
Methyl Myristate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 124-10-7 |
| Smeltepunkt | 18°C |
| Tæthed | 0.867 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 295°C/1001 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)12COOCH3 |
| MDL nummer | MFCD00008983 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate, Methyl myristate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.4 |
| Grad | Research |