Få mere at vide
Methyl Myristate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Myristate-d3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 245.2434 |