Få mere at vide
Methylmyristat, 99%
Artikelnummer. 10581991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581991 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
10012020 100 mL Glasflaske 100ml
10337390 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.78 DKK
    265.65 DKK / 2.5ml
    Spare 29.13 DKK
    9% Slukket
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-10-7
Molekylær formel C15H30O2
Molekylvægt (g/mol) 242.40
MDL nummer MFCD00008983
InChI nøgle ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC navn methyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl myristate
Navn note 99%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8630g/mL
Kogepunkt 323,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12CO2CH3
Brydningsindeks 1,4340 til 1,4380
Mængde 2.5 mL
Beilstein 02, II, 326
Specifik vægtfylde 0.863
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i ethanol
Formel vægt 242.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske