Få mere at vide
Methylmyristat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5ml
500ml
Artikelnummer. 10012020
Brand: Thermo Scientific Acros 165011000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-10-7
Molekylær formel C15H30O2
Molekylvægt (g/mol) 242.40
MDL nummer MFCD00008983
InChI nøgle ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC navn methyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl myristate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt 18.4°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8630g/mL
Kogepunkt 323.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12CO2CH3
Brydningsindeks 1.4340 to 1.4380
Mængde 100 mL
Beilstein 02, II, 326
Specifik vægtfylde 0.863
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formel vægt 242.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske