Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl myristate |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Tæthed | 0.8630g/mL |
| Kogepunkt | 323,0 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Lineær formel | CH3(CH2)12CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1,4340 til 1,4380 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |