missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Mycophenolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| CAS | 31858-66-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H22 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','methyl ester','(4E)-, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','methyl ester','(E)-, 4-Hexenoic acid','6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-','methyl ester','(E)- (8CI), Methyl mycophenolate, Mycophenolic acid methyl ester, Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. E (EP), Methyl Mycophenolate (EP Impurity E) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)22-3)5-7-12-16(20)15-13(9-24-18(15)21)11(2)17(12)23-4/h5,20H,6-9H2,1-4H3/b10-5+ |
| SMIL | COC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C |
| IUPAC navn | methyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.36 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?