Få mere at vide
Methyl(methylthio)methylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468779
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468779 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15468779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00510.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33577-16-1 | C3H8OS2 | 124,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
CAS 33577-16-1
Tæthed 1.222
Kogepunkt 222 °C til 226 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C3H8OS2
Brydningsindeks 1.552
MDL nummer MFCD00002091
Mængde 10 g
Beilstein 906789
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym methyl methylsulfinylmethyl sulfide, methyl methylsulfinyl methyl sulfide, methane, methylsulfinyl methylthio, methyl methylthio methyl sulfoxide, famso, methanesulfinyl-methylsulfanyl-methane, formaldehyde dimethyl mercaptal s-oxide, methylsulfinyl methylthio methane, methyl methylthiomethyl sulphoxide, formaldehyde methyl mercaptal s-oxide
InChI nøgle OTKFCIVOVKCFHR-UHFFFAOYNA-N
SMIL CSCS(C)=O
IUPAC navn methylsulfanyl(methylsulfinyl)methan
Molekylvægt (g/mol) 124.22
PubChem CID 99129
Formel vægt 124.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl (methylthio)methyl sulfoxide