Få mere at vide
Methylmethylsulfonyllacetat, 98+%
Artikelnummer. 11347965
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347965 25 g 25g
11337965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08039.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152,16 g/mol
Methylmethylsulfonylacetat anvendes som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylmethylsulfonylacetat anvendes som en
aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62020-09-1
Molekylær formel C4H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 152.16
MDL nummer MFCD00051842
InChI nøgle RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2759918
SMIL COC(=O)CS(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methylsulfonylacetate
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2412782
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
IUPAC navn methyl-2-methylsulfonylacetat
Formel vægt 152.17
Procent renhed ≥98%