Få mere at vide
Methyl methylsulfonylacetate, 98+%
Artikelnummer. 11337965
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337965 5 g 5g
11347965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11337965 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08039.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152.16 g/mol
Methylmethylsulfonylacetat anvendes som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylmethylsulfonylacetat anvendes som en
aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62020-09-1
Molekylær formel C4H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 152.16
MDL nummer MFCD00051842
InChI nøgle RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2759918
SMIL COC(=O)CS(C)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl methylsulfonylacetate
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Mængde 5 g
Beilstein 2412782
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC navn methyl-2-methansulfonylacetat
Formel vægt 152.17
Procent renhed ≥98%