Få mere at vide
Methyl (Methyl 3-Deoxy-D-arabino-heptulopyranosid)uronate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (Methyl 3-Deoxy-D-arabino-heptulopyranosid)uronate |
| CAS | 85549-51-5 |
| Molekylær formel | C9 H16 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O7/c1-14-8(13)7-6(12)5(11)3-9(4-10,15-2)16-7/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+,9?/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1OC(CO)(C[C@@H](O)[C@@H]1O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.22 |
| Formel vægt | 236.0896 |