Få mere at vide
Methyl Methoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Methoxyacetate |
| CAS | 6290-49-9 |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Methoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyacetate, Methyl Methoxyacetate, Methyl alpha-Methoxyacetate, NSC 61447, NSC 6701 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | COCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-methoxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0473 |