Få mere at vide
Methylmethoxyacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10035813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10035813 25 g Glasflaske 25g
10562761 100 g Glasflaske 100g
10042030 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10035813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165090250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6290-49-9
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00008451
InChI nøgle QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
IUPAC navn methyl-2-methoxyacetat
SMIL COCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methoxyacetate
Navn note 99%
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.3954 to 1.3974
Mængde 25 g
Beilstein 03, 236
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methoxyacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.