Få mere at vide
Methylmethoxyacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438800
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438800 25 g 25g
11480727 100 g 100g
11490727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22528.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Methylmethoxyacetat anvendes til fremstilling af 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidin (II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylmethoxyacetat anvendes til fremstilling af 4-hydroxy-2-mercapto
-5-methoxypyrimidin (II).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6290-49-9
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00008451
InChI nøgle QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
IUPAC navn methyl-2-methoxyacetat
SMIL COCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methoxyacetate
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1742944
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%