Få mere at vide
Methylmetanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30135879
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135879 5 g
30137117 1 g
17901845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3215005G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2949-92-0
Molekylær formel C2 H6 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Synonym S-Methyl Methanethiosulfonate
IUPAC navn methylsulfonylsulfanylmethan
SMIL CSS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Methanethiosulfonate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formel vægt 125.9809