Få mere at vide
Methyl Methanethiosulfonate-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-13C Methanethiosulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1 |