Få mere at vide
Methyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30134485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134485 5 g
18041450 1 g
18072640 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3201705G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-27-3
Molekylær formel C2 H6 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 110.13
Synonym Methanesulfonic acid, methyl ester, MMS, Methyl mesylate, Methyl methanesulfonate, Methyl methanesulphonate, Methyl methylsulfonate, NSC 50256
IUPAC navn methyl methanesulfonate
SMIL COS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmethanesulfonate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formel vægt 110.0038