Få mere at vide
Methyl methanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 15421278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421278 100 g 100g
15401278 5 g 5g
15411278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15421278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55120.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Methylmethansulfonat er et DNA-addukt, der tilføjer methylgrupper til Dan ved 7-guanin, 3-guanin og 3-adenin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylmethansulfonat er et DNA-addukt, der tilføjer methylgrupper til Dan ved 7
-guanin, 3-guanin og 3-adenin.
Opløselighed
Meget opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-27-3
Molekylær formel C2H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 110.127
MDL nummer MFCD00007557
InChI nøgle MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC navn methylmethansulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methanesulfonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3 g/mL
Kogepunkt 202°C to 203°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lineær formel CH3SO3CH3
Brydningsindeks 1.414
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 110.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske