Få mere at vide
Methyl methanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 15411278
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15411278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55120.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Methylmethansulfonat er et DNA-addukt, der tilføjer methylgrupper til Dan ved 7-guanin, 3-guanin og 3-adenin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylmethansulfonat er et DNA-addukt, der tilføjer methylgrupper til Dan ved 7
-guanin, 3-guanin og 3-adenin.
Opløselighed
Meget opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-27-3
Molekylær formel C2H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 110.127
MDL nummer MFCD00007557
InChI nøgle MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC navn methylmethansulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl methanesulfonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3 g/mL
Kogepunkt 202°C to 203°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lineær formel CH3SO3CH3
Brydningsindeks 1.414
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 110.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske