Få mere at vide
Methylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30011226
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011226 50 g
30005388 10 g
17975095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32130050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-62-6
Molekylær formel C5 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Synonym Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J
IUPAC navn Methyl 2-methylprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid-methyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Formel vægt 100.0524
Procent renhed >95%